Få mere at vide
Descrizione
Thermo Scientific S4TR-centrifuger med GreenCool-teknologi er standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-skærm. Denne højkapacitets- og alsidige enhed kombinerer forbedret bæredygtighed og effektiv ydeevne for at understøtte daglige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakkerne inkluderer centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelseskarakteristika:
- Stabil køling ved lavere temperaturer end tidligere modeller, hvilket hjælper med at sikre integriteten af temperaturfølsomme prøver med et køligere -20 °C temperaturindstillingspunkt
- Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjælper med at maksimere acceleration, bremsning og residual belastningsubalance for hver rotor og skovl for at optimere sikkerheden og forbedre separationerne.
- Høje rotorhastigheder og fleksibilitet med 13 rotormuligheder
Forbedret bæredygtighed:
- Thermo Scientific GreenCool Technology har et næste generations naturligt kølemiddelsystem (R290), som reducerer miljøpåvirkningen med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 3, uden at bidrage til nedbrydning af ozonlaget og er i overensstemmelse med EU's og US EPA's F-gasregler.
- Fiberlite Rotorer vejer op til 60 % mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
- Forruderotormuligheder, herunder Thermo Scientific H-Flex HS4 og BioShield 1000A, gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
- Fremstillet i en certificeret nul-affaldsfacilitet med 100% vedvarende elektricitet i Osterode am Harz, Tyskland
Let at bruge:
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
- Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi og brugersikkerhed
- Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
- Kompakte dimensioner hjælper med at optimere arbejdsområdet. Den ergonomiske højde og det buede design hjælper med at sikre nem indlæsning og aflæsning af prøver samt nem rengøring
Auto-Lock Rotorudskiftning:
- Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
- Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
- Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg:
- Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
- Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Klar til overholdelse:
- Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
- GreenCool Technology overholder EU's og US EPA's F-gas-regler
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Volumen | 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor |
| Maks. RCF | 4.122 x g (med TX-1000-rotor) |
| Maks. Hastighed | 4,200 rpm |
| Kølet | Ja |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Inkluderer | 15 ml og 50 ml koniske røradaptere |
| Materiale | Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi |
| Model- | Cellekulturpakke |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.