Få mere at vide
Thermo Scientific™ S4TR Kølede TX1000 Centrifugepakker
Artikelnummer. 31781496 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Blodbehandlingspakke
Cellekulturpakke
Produkttype:
Generel brug
IVD-MD
Spænding:
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Produkttype Spænding
31781496 Cellekulturpakke Generel brug 230 V
31781515 Cellekulturpakke IVD-MD 230 V
31781487 Blodbehandlingspakke IVD-MD 230 V
31781486 Blodbehandlingspakke Generel brug 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781496 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75015830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129514.41 DKK
    117637.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 11876.66 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Strømliner dine daglige anvendelser med S-seriens kølede bænkcentrifuge med GreenCool Technology. S4TR-centrifugen er en alsidig centrifuge med forbedret bæredygtighed, høj kapacitet-til-fodaftryksforhold og en simpel programmeringsgrænseflade for at øge effektivitet og produktivitet til rutinemæssige anvendelser.
Thermo Scientific S4TR-centrifuger med GreenCool-teknologi er standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-skærm. Denne højkapacitets- og alsidige enhed kombinerer forbedret bæredygtighed og effektiv ydeevne for at understøtte daglige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakkerne inkluderer centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelseskarakteristika:
  • Stabil køling ved lavere temperaturer end tidligere modeller, hvilket hjælper med at sikre integriteten af temperaturfølsomme prøver med et køligere -20 °C temperaturindstillingspunkt
  • Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjælper med at maksimere acceleration, bremsning og residual belastningsubalance for hver rotor og skovl for at optimere sikkerheden og forbedre separationerne.
  • Høje rotorhastigheder og fleksibilitet med 13 rotormuligheder
Forbedret bæredygtighed:
  • Thermo Scientific GreenCool Technology har et næste generations naturligt kølemiddelsystem (R290), som reducerer miljøpåvirkningen med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 3, uden at bidrage til nedbrydning af ozonlaget og er i overensstemmelse med EU's og US EPA's F-gasregler.
  • Fiberlite Rotorer vejer op til 60 % mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
  • Forruderotormuligheder, herunder Thermo Scientific H-Flex HS4 og BioShield 1000A, gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
  • Fremstillet i en certificeret nul-affaldsfacilitet med 100% vedvarende elektricitet i Osterode am Harz, Tyskland
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi og brugersikkerhed
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Kompakte dimensioner hjælper med at optimere arbejdsområdet. Den ergonomiske højde og det buede design hjælper med at sikre nem indlæsning og aflæsning af prøver samt nem rengøring
Auto-Lock Rotorudskiftning:
  • Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
  • Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
  • Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg:
  • Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
  • Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
  • Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Klar til overholdelse:
  • Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
  • GreenCool Technology overholder EU's og US EPA's F-gas-regler
Tidligere modeller: Sorvall ST4R Plus, Megafuge ST4R Plus, SL4R, Sorvall ST40R, Megafuge ST40R, SL40R, Megafuge 3.0R, Megafuge 40, Jouan CR4i, Sorvall Legend RT, IEC Centra GP8R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor
Maks. RCF 4.122 x g (med TX-1000-rotor)
Maks. Hastighed 4,200 rpm
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Inkluderer 15 ml og 50 ml koniske røradaptere
Materiale Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi
Model- Cellekulturpakke
Støjniveau Se centrifugemodellens specifikationer
Profil (acceleration/bremsning) Valg af 9 accel / 10 decel rater
Programlagring Op til 6 programmer via LCD-brugergrænsefladeknapper
Rotor medfølger Ja
Køretid Max 9 timer, 59 min; også med kontinuerlige og puls-tilstande
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listet, Enhedsklasse 1
Ventileret Nej
garanti 5 års begrænset
Dimensioner (HWD) 36,1 x 74,6 x 69,5 cm / 14,2 x 29,4 x 27,2 tommer (Centrifugedimensioner)
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 33,9 in.
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 86 cm
Nettovægt 125 kg / 275.6 lb
Elektriske krav 220/240 V
Spænding 230 V
Frekvens 50/60Hz
Brug af laboratorium/renrum Klasse ISO 6 ifølge DIN EN ISO 14644-1
Produkttype Generel brug
Display Type Lys LCD-brugergrænseflade med trykknapper