Beskrivelse
Thermo Scientific S4T-centrifuger er standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-skærm. Denne højkapacitets- og alsidige enhed hjælper med at optimere ydeevnen til at understøtte daglige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakkerne inkluderer centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelseskarakteristika:
- Thermo Scientific™ SMARTSpin Ubalance Detection hjælper med at maksimere acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor og skovl for at optimere sikkerheden og forbedre separationerne
- Høje rotorhastigheder og fleksibilitet med 13 rotormuligheder
Forbedret bæredygtighed:
- Fiberlite Rotorer vejer op til 60 % mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
- Forruderotor-muligheder, herunder Thermo Scientific H-Flex HS4 og BioShield 1000A rotorerne, gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
- Fremstillet i en certificeret nul-affaldsfacilitet med 100% vedvarende elektricitet i Osterode am Harz, Tyskland
Let at bruge:
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
- Moderne industrielt design understøtter løbende forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og de aktuelle nødvendige certificeringer
- Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
- Kompakte dimensioner hjælper med at optimere arbejdsområdet. Den ergonomiske højde og buede design sikrer nem indlæsning og aflæsning af prøver samt nem rengøring
Auto-Lock Rotorudskiftning:
- Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
- Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
- Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg
- Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
- Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
- Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Klar til overholdelse
:- Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
Tidligere modeller
Sorvall : ST4 Plus, Megafuge ST4 Plus, Sorvall ST40, SL40, Megafuge 40, Megafuge 4.0, Megafuge 3.0, Sorvall Legend T, Sorvall Legend X3, Sorvall Legend XT, Sorvall DuPont T6000, Jouan G4i, Jouan C4i, Jouan M22i
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Volumen | 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor |
| Maks. RCF | 25.830 x g fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 ml rotor); 7.197 x g swing-out (med H-Flex HS4-rotor) |
| Maks. Hastighed | 15.200 omdrejninger i minuttet (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor) |
| Kølet | Nej |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Materiale | Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi |
| Model- | S4T-centrifuge |
| Støjniveau | <50 dB(A) |
| Vis mere |