Få mere at vide
Thermo Scientific™ S4FR Kølede Gulvstående Generelle Centrifuger
Artikelnummer. 31723098 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Generel brug
IVD-MD
Spænding:
230 V
Elektriske krav:
220/240 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Spænding Elektriske krav
31723098 Generel brug 230 V 220/240 V
31723094 IVD-MD 230 V 220/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31723098 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111380.00 DKK
    97134.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 14245.24 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Strømliner dine daglige anvendelser med S-seriens kølede gulvstand-centrifuge med GreenCool Technology. S4FR-centrifugen er en alsidig centrifuge med forbedret bæredygtighed, høj kapacitet-til-fodaftryk-forhold og en simpel programmeringsgrænseflade, der øger effektivitet og produktivitet til rutinemæssige anvendelser i en pladsbesparende gulvstandskonfiguration.
Thermo Scientific S4FR-centrifuger med GreenCool-teknologi er standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-skærm. Denne højkapacitets- og alsidige enhed kombinerer forbedret bæredygtighed og effektiv ydeevne for at understøtte daglige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker. Aflåselige hjul er standard på S4FR-modellen for at maksimere bekvemmelighed, fleksibilitet og rengøringsvenlighed i alle laboratorier.
Cellekulturpakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakkerne inkluderer centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelseskarakteristika:
  • Stabil køling ved lavere temperaturer end tidligere modeller, hvilket hjælper med at sikre integriteten af temperaturfølsomme prøver med et køligere -20 °C temperaturindstillingspunkt
  • Thermo Scientific SMARTSpin Ubalance Detection hjælper med at maksimere acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor og skovl for at optimere sikkerheden og forbedre separationerne
  • Høje rotorhastigheder og fleksibilitet med 13 rotormuligheder
Forbedret bæredygtighed:
  • Thermo Scientific GreenCool Technology har et næste generations naturligt kølemiddelsystem (R290), som reducerer miljøpåvirkningen med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 3, uden at bidrage til nedbrydning af ozonlaget og er i overensstemmelse med EU's og US EPA's F-gas-regler
  • Fiberlite Rotorer vejer op til 60 % mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
  • Forruderotor-muligheder, herunder Thermo Scientific H-Flex HS4 og BioShield 1000A rotorerne, gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
  • Fremstillet i en certificeret nul-affaldsfacilitet med 100% vedvarende elektricitet i Osterode am Harz, Tyskland
Let at bruge:
  • Gulvmodellen inkluderer låsbare hjul for nem opbevaring og for at lette rengøring i renrumsmiljøer
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Kompakte dimensioner hjælper med at optimere arbejdsområdet. Den ergonomiske højde og buede design sikrer nem indlæsning og aflæsning af prøver samt nem rengøring
Auto-Lock Rotorudskiftning:
  • Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
  • Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
  • Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg:
  • Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
  • Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
  • Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Klar til overholdelse
:
  • Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
  • GreenCool Technology overholder EU's og US EPA's F-gas-regler
Tidligere modeller:Sorvall S4FR Plus, Megafuge S4FR Plus, SL4FR, Jouan KR4i, Jouan KR4-22, Jouan GR4-22, IEC GP8F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor
Maks. RCF 25.830 x g fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 ml rotor); 7.197 x g swing-out (med H-Flex HS4-rotor)
Maks. Hastighed 15.200 omdrejninger i minuttet (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor)
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Materiale Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; Centrifugeskål: rustfrit stål; Centrifugefødder: Låsebare hjul
Model- S4FR Centrifuge
Støjniveau <54 dB(A)
Profil (acceleration/bremsning) Valg af 9 accel / 10 decel rater
Programlagring Op til 6 programmer via LCD-brugergrænsefladeknapper
Rotor 13 rotormuligheder tilgængelige, vælg rotor separat
Rotor medfølger Nej
Køretid Max 9 timer, 59 min; også med kontinuerlige og puls-tilstande
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listet, Enhedsklasse 1
Ventileret Nej
garanti 5 års begrænset
Dimensioner (HWD) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 tommer
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 53,1 tommer
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 135 cm
Nettovægt 155 kg / 341.8 lb
Elektriske krav 220/240 V
Spænding 230 V
Frekvens 50/60Hz
Brug af laboratorium/renrum Klasse ISO 8 ifølge DIN EN ISO 14644-1
Produkttype Generel brug
Display Type Lys LCD-brugergrænseflade med trykknapper