Få mere at vide
S49076, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478167
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16478167 5 mg -
16466046 100 mg -
16440186 2 mg -
16435458 10 mg 10mg
16401637 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16478167 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12965
MedChemExpress S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.
S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S49076
Fysisk form Solid
CAS 1265965-22-7
Farve Orange
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22N4O4S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (70.70 mM)
SMIL O=C(N1CC2=CC3=C(NC(/C3=C\C4=CC(CN5CCOCC5)=CN4)=O)C=C2)SCC1=O
Molekylvægt (g/mol) 438.5
Formel vægt 438.5
Procent renhed 99.71%