Få mere at vide
Eppendorf™ S41i Incubator Shaker Cell Line Bundle (EU)
Description
- mAb-Discovery Bundle: Cell Culture Versatility Solution, til hybridomkulturer, antistofekspression og cellelinjeetablering
- Bunden består af: 1x Ny Brunswick™ S41i, 170 L, (25 mm/1 tommer kredsløb), 1 x universal platform og 2 x klæbende puder, 230 V, 50 Hz
- Eksperimentel fleksibilitet: Perforeret hylde giver mulighed for statisk inkubation samtidig med omrystning
- Stabil, ensartet og vibrationsfri rystelse: robust Innova tredobbelt excentrisk drev
- Sparer gas og giver en optimal vækstatmosfære: Smart gasstyring (0,2 - 20 % CO2)
- Sikrer overfladesterilitet: automatisk højtemperaturdesinfektion og indvendig/ydre dør
- Hurtig og pålidelig rengøring: Glat, sømløst kammer
- Forøgelse af kapacitet: To enheder kan stables
- Præcis og nem kontrol: Intuitiv berøringsskærm
- Befugtning inkluderet
- Rystehastighed 25 - 400 rpm (25 - 250 rpm hvis stablet)
Specifications
Specifications
| Orbit | 25 mm |
| Hastighedsområde | 25 til 400 rpm (25 til 250 rpm hvis stablet) |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 50 °C |
| Holder | 170 L |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (engelsk) | 28,7 tommer. |
| Dybde (engelsk) Interiør | 17,5'' |
| Dybde (metrisk) | 73 cm |
| Dybde (metrisk) interiør | 44.4 cm |
| Show More |