Få mere at vide
Brady™ S3100 skilte- og etiketprinter- F B &Kit AZ
Beskrivelse
- Design og print nemt professionelle mad- eller drikkevaresikkerhedsskilte, rørmarkører og etiketter, når du har brug for dem
- Udskriv utrolig hurtigt med automatisk opsætning, indbygget tastatur og touchscreen-grænseflade
- Skab pålidelige etiketter, der er modstandsdygtige over for udvaskning og ikke smuldrer, når de udsættes for rengøringsmidler eller tryk
- Beskyt fødevareforarbejdningen fuldstændigt med metaldetekterbare skilte, der muliggør yderligere beskyttelse mod forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | LCD-berøringsskærm |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 305 mm |
| Højde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 241 mm |
| Dybde (engelsk) | 10'' |
| Dybde (metrisk) | 260 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur