Få mere at vide
Tygon S3™ E-3603 Vakuumslange
Artikelnummer. p-200105191 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/2 tomme
1/4 tomme
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1-1/2 in.
1-1/8 tommer
1-3/8 tommer
2''
5/8 tommer
7/8 tommer
9/16 tommer
Artikelnummer. 30053203
Brand: Tygon 5011370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til at modstå flex-træthed og slid
Biobaseret formulering reducerer miljøbelastningen. Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater. Glider nemt over beslag og griber sikkert. Indeholder ingen BPA eller phthalater. Møder alle USP Klasse VI og FDA fødevarekontaktkriterier. . Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP;FDA
Diameter (engelsk) Indre 3/4 tommer
Materiale Tygon S3 E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 1-1/2 in.