Få mere at vide
Tygon S3™ E-3603 Vakuumslange
Artikelnummer. 30053333 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/2 tomme
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1-1/2 in.
1-1/8 tommer
1-3/8 tommer
2''
5/8 tommer
7/8 tommer
9/16 tommer
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053333 1 tomme 2''
30053203 3/4 tommer 1-1/2 in.
30053637 1/2 tomme 1-1/8 tommer
30053573 1/4 tommer 5/8 tommer
30053914 5/8 tommer 1-3/8 tommer
30054222 3/8 tommer 7/8 tommer
30053233 3/16 tommer 9/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30053333 Leverandør Tygon Leverandørnr. ACF00066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32605.00 DKK
    26433.63 DKK / 15m
    Spare 6171.37 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Formuleret til at modstå flex-træthed og slid
Biobaseret formulering reducerer miljøbelastningen. Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater. Glider nemt over beslag og griber sikkert. Indeholder ingen BPA eller phthalater. Møder alle USP Klasse VI og FDA fødevarekontaktkriterier. . Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP;FDA
Diameter (engelsk) Indre 1 tomme
Materiale Tygon S3 E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 2''