Få mere at vide
Thermo Scientific™ S2T ventilerede generelle centrifugepakker
Artikelnummer. 32121269 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Generel brug
IVD-MD
Produkttype:
Blodbehandlingspakke
Cellekulturpakke
Maks. Hastighed:
4,700 rpm
5,000 rpm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Produkttype Maks. Hastighed
32121269 Generel brug Cellekulturpakke 4,700 rpm
32121268 IVD-MD Cellekulturpakke 5,000 rpm
32121259 IVD-MD Blodbehandlingspakke 5,000 rpm
32121242 IVD-MD Cellekulturpakke 4,700 rpm
32121254 IVD-MD Blodbehandlingspakke 4,700 rpm
32121244 Generel brug Cellekulturpakke 5,000 rpm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 32121269 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75015855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103475.00 DKK
    92363.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 11111.49 DKK
    10% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Strømliner dine daglige anvendelser med S-seriens ventilerede bænkcentrifuge. S2T-centrifugen er en alsidig centrifuge med et højt kapacitets-til-fodaftryk-forhold og en simpel programmeringsgrænseflade, der øger effektivitet og produktivitet til rutinemæssige anvendelser.
Thermo Scientific S2T ventilerede centrifuger er standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-skærm. Denne højkapacitets og alsidige enhed hjælper med at optimere ydeevnen til at understøtte daglige anvendelser. Med op til 1,6 L kapacitet tillader de rotation af 84 blodrør, 16 x 50 ml koniske rør og 36 x 15 ml koniske rør. Skift hurtigt og sikkert mellem 15 rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange. Kan købes enkeltvis eller i praktiske applikationsbaserede pakker. Cellekulturpakker inkluderer centrifuge, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere. Blodrørspakkerne inkluderer centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelsesfunktioner
  • Thermo Scientific SMARTSpin Ubalance Detection hjælper med at maksimere acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor og skovl for at optimere sikkerheden og forbedre separationerne
  • Høje rotorhastigheder og fleksibilitet med 15 rotormuligheder
Forbedret bæredygtighed
  • Fiberlite Rotorer vejer op til 60 % mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
  • Forruderotor BioShield 720 gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
  • Fremstillet på et certificeret zero-waste-anlæg med 100% vedvarende elektricitet i Tyskland
Let at bruge
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Moderne industrielt design understøtter løbende forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og de aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Kompakte dimensioner hjælper med at optimere arbejdsområdet. Den ergonomiske højde og buede design sikrer nem indlæsning og aflæsning af prøver samt nem rengøring
Auto-Lock Rotorudveksling
  • Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
  • Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
  • Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg
  • Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
  • Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
  • Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Klar til overholdelse
  • Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
Tidligere modeller: Sorvall ST1 Plus, Megafuge ST1 Plus, SL1 Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Volumen 4 x 400 mL bioflasker, 76 x 5/7 mL blodrør, 56 x 9/10 mL blodrør, 36 x 15 mL koniske rør, 16 x 50 mL koniske rør med TX-400-rotor
Maks. RCF 4,300 x g
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Kølet Nej
Inkluderer H-Flex 1 rotor og spande, ClickSeal biocontainment-låg, 15 ml og 50 ml koniske rør samt mikropladeadaptere.
Materiale Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi
Model- Generel brug
Støjniveau Se centrifugemodellens specifikationer
Profil (acceleration/bremsning) 9 accel/10 decel hastigheder
Programlagring Op til 6 programmer via LCD-brugergrænsefladeknapper
Rotor medfølger Ja
Køretid Max 9 timer, 59 min.; også med kontinuerlig og puls-tilstand
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Ventileret Ja
garanti 5 års begrænset (2 års standardgaranti, 3 ekstra år på motor og køling)
Dimensioner (HWD) 36,4 x 44,5 x 66 cm / 14,3 x 17,5 x 26 tommer (Centrifugedimensioner)
Nettovægt 61 kg / 136 lbs (Centrifugevægt)
Elektriske krav 100 til 240 V
Spænding 100/120/220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Cellekulturpakke
Display Type Lys LCD-brugergrænseflade med trykknapper