Få mere at vide
S186, MedChemExpress
Beskrivelse
S186 is a kind of sodium salts of calcium-acetylpropylamine phosphonate(APA)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S186 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 97759-16-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H10CaNNaO7P2 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (311.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | O=C(C)NC(CC)(P([O-])([O-])=O)P(O)(O[Na])=O.[Ca+2] |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.15 |
| Vis mere |