Få mere at vide
Thermo Scientific™ S150-AT rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 12131660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12131660 8 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12131660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153255.00 DKK
    146980.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 6274.08 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør højhastighedsapplikationer med Thermo Scientific™ S150-AT Fixed Angle Rotor, som arbejder ved 150.000 rpm med 8 x 2,0 ml kapacitet.
Funktioner:
  • Fast vinkel (30° ) titanium rotor
  • Kapacitet: 8x 2,0 ml
  • Maksimal hastighed/RCF: 150.000 rpm/899.744 xg
  • K-faktor: 6,1
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S150-AT rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 2 ml
Maks. RCF 899,744 x g
Maks. Hastighed 150,000 rpm
Radius (metrisk) 35.8 mm
Radius (metrisk) Min. 20.8 mm
K faktor 6.1
Maks. Rørlængde 34 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 1.1 lb. (0.49 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Gns. RCF 711,250 x g
Min. RCF 522,756 x g