Få mere at vide
Thermo Scientific™ S140-AT Fixed Angle Rotor til MTX og MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Artikelnummer. 12171670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
10 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12171670 10 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12171670 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150150.00 DKK
    143996.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 6153.46 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Understøtter en række forskellige applikationer med denne rotor, som arbejder ved maksimalt 1.048.000 xg.
Støt applikationer, der kræver ekstrem kraft med Thermo Scientific™ S140-AT rotor med fast vinkel; denne rotor er i stand til at arbejde ved over 1.048.000 xg.
Funktioner:
  • Fast vinkel (35° ) titanium rotor
  • Kapacitet: 10x 2 ml
  • Maksimal hastighed/RCF: 140.000 rpm/1.048.000 xg
  • K faktor: 5
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Til hurtig adskillelse af serumlipoproteiner, DNA, RNA og subcellulær fraktionering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S140-AT rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 10 x 2 ml
Maks. RCF 1,048,684 x g
Maks. Hastighed 140,000 rpm
Radius (metrisk) 47.9 mm
Radius (metrisk) Min. 32.6 mm
K faktor 5
Maks. Rørlængde 34 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 1.8 lb. (0.8 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 35°
Min. RCF 713,718 x g