Beskrivelse
Understøtte en lang række applikationer med Thermo Scientific™ S120-VT lodret rotor, en rotor med otte pladser, der er i stand til 120.000 o/min og 500.237 xg.
Inkluderer:
- 2mL Polyallomer Re-SealTM Tube (2 stk. af 50)
- Krone (8 pakker af 1)
- Stik (1 stk. af 10)
- Skruenøgle, rotorkapselnøgle og momentnøgle
- Fjernelsesværktøj
- Rotorhætte (8 stk. af 1)
- Brugsanvisning
- Holder til rotor
- Vakuum fedt
- Smøremiddel
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge, MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Lille volumen isopycnic banding eller CsCI/DNA-isolering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | S120-VT lodret rotor |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 2 ml |
| Maks. RCF | 500,237 x g |
| Maks. Hastighed | 120,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 31.1 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 19.9 mm |
| K faktor | 7.9 |
| Maks. Rørlængde | 32 mm |
| Vis mere |