Få mere at vide
Thermo Scientific™ S120-AT3 rotor med fast vinkel til MTX og MX Plus mikro-ultracentrifuger
Artikelnummer. 12151660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
14 x 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12151660 14 x 0,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12151660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137695.00 DKK
    132059.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 5636.00 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bearbejd store kapaciteter (14 x 0,5 ml) med denne lille rotor med fast vinkel.
Bearbejd store kapaciteter (14 x 0,5 ml) med Thermo Scientific™ S120-AT3 Fixed Angle Rotor, en lille volumen, fast vinkel rotor.
Funktioner:
  • Fast vinkel (30° ) titanium fremstillet rotor
  • Kapacitet: 14x 0,5 ml
  • Maksimal hastighed/RCF: 120.000 rpm/649.826 xg
  • K-faktor: 7,8
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Lipoproteiner og nukleinsyrebehandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S120-AT3 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 14 x 0,5 ml
Maks. RCF 649,826 x g
Maks. Hastighed 120,000 rpm
Radius (metrisk) 40.4 mm
Radius (metrisk) Min. 25.9 mm
K faktor 7.8
Maks. Rørlængde 34 mm
Maks. Rør diameter 8 mm
Nettovægt 1.3 lb. (00.57 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Gns. RCF 534,015 x g
Min. RCF 416,596 x g