Få mere at vide
Thermo Scientific™ S120-AT2 fastvinkelrotor til MTX og MX Plus mikro-ultracentrifuger
Artikelnummer. 12141660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
10 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12141660 10 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12141660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151480.00 DKK
    148473.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 3006.89 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bearbejd store kapaciteter (10 x 2 ml) med denne lille rotor med fast vinkel.
Bearbejd store kapaciteter (10 x 2mL) med Thermo Scientific™ S120-AT2 Fixed Angle Rotor, en lille volumen, fast-vinkel rotor.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuges
Anbefalet til:
Til lipoproteiner og nukleinsyrebehandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S120-AT2 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 10 x 2 ml
Maks. RCF 649,826 x g
Maks. Hastighed 120,000 rpm
Radius (metrisk) 40.4 mm
Radius (metrisk) Min. 25.4 mm
K faktor 8.2
Maks. Rørlængde 34 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 1.2 lb. (0.54 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Gns. RCF 529,190 x g
Min. RCF 408,554 x g