Beskrivelse
Reducer adskillelsestiden ved at behandle prøver 17 % hurtigere end tidligere lignende rotorer ved en RCF på 691.000 xg ved hjælp af Thermo Scientific™ S110-AT rotor med fast vinkel.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | S110-AT rotor med fast vinkel |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 5 ml |
| Maks. RCF | 690,652 x g |
| Maks. Hastighed | 110,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 51.1 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 24.5 mm |
| K faktor | 15.4 |
| Maks. Rørlængde | 63 mm |
| Vis mere |