Få mere at vide
S100A2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16120432
Skift visning
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16120432 100 μL 100µL
1 options
Artikelnummer. 16120432 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00006273T01.100uL
Western Blotting
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt S100A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. BC002829
Molekylvægt (g/mol) 10.78
pH-område 6.8
Plasmid pCMV-S100A2 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-S100A2 antibody (H00006273-B01) by western blotting
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.