Få mere at vide
Thermo Scientific™ S100-AT4 rotor med fast vinkel til MTX og MX Plus mikro-ultracentrifuger
Artikelnummer. 12171660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 3,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12171660 6 x 3,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12171660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134735.00 DKK
    132059.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2676.00 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Understøttelseskapaciteter på 6 x 3,5 ml, med yderligere støtte til mikrorør ved hastigheder op til 100.000 rpm.
Understøttelseskapaciteter på 6 x 3,5 ml, med yderligere støtte til mikrorør ved hastigheder op til 100.000 rpm. De Thermo Scientific™ S100-AT4 Fixed Angle Rotor kan også understøtte mikrorør.
Funktioner:
  • Fast vinkel (30° ) titanium rotor
  • Kapacitet: 6x 3,5 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 100.000 rpm/540.628 xg
  • K-faktor: 15,9
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuge-serien, Sorvall MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Anbefalet til:
Lille volumen proteinvirus og DNA-isolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt S100-AT4 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 3,5 ml
Maks. RCF 540,628 x g
Maks. Hastighed 100,000 rpm
Radius (metrisk) 48.4 mm
Radius (metrisk) Min. 25.8 mm
K faktor 15.9
Maks. Rørlængde 51 mm
Maks. Rør diameter 13 mm
Nettovægt 2.4 lb. (1.07 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Gns. RCF 414,407 x g
Min. RCF 288,186 x g