Få mere at vide
Thermo Scientific™ S100-AT3 rotor med fast vinkel til MTX og MX Plus mikro-ultracentrifuger
Artikelnummer. 12161660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
20 x 0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
12161660 20 x 0,2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12161660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 45585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133215.00 DKK
    130566.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 2648.19 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bearbejd prøver mere effektivt med Thermo Scientific™ S100-AT3 Fixed Angle Rotor, som kan arbejde ved 100.000 rpm.
Funktioner:
  • Fast vinkel (30° ) titanium rotor
  • Kapacitet: 20x 0,2 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 100.000 rpm/435.630 xg
  • K-faktor: 7
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuge-serien, Sorvall MX Floor Model Micro-Ultracentrifuge serie
Anbefalet til:
  • Pelletering af flere mikroprøver
  • Analytisk isolering af lipoprotein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S100-AT3 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 20 x 0,2 ml
Maks. RCF 435,630 x g
Maks. Hastighed 100,000 rpm
Radius (metrisk) 39 mm
Radius (metrisk) Min. 29.6 mm
K faktor 7
Maks. Rørlængde 20 mm
Maks. Rør diameter 7 mm
Nettovægt 1.1 lb. (0.49 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX og MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Gns. RCF 383,131 x g
Min. RCF 330,632 x g