Få mere at vide
Thermo Scientific™ S1 Pipetfyldere
Beskrivelse
Udfør længere, træthedsfri pipettering med Thermo Scientific™ S1 pipettefyldere. Disse instrumenter er ergonomisk designet og tilbyder enkel, effektiv pipettering, samt maksimal pipettering. De er lette og trådløse og har et kraftigt genopladeligt lithium-ion-batteri, der tillader cirka tre gange længere drift mellem opladninger end typiske enheder. Til brug med graduerede og volumetriske glas- og plastserologiske pipetter.
Overvåg ydeevne
- Stort, baggrundsbelyst LCD-display giver visuel bekræftelse af resterende batteriopladning og hastighedsindstillinger
Kontrol hastighed
- Separate aspirations- og dispenseringshastighedskontroller giver præcis kontrol over pipetteringshastigheder og reducerer risikoen for overpipettering med mindre pipetter
- Vælg mellem otte hastigheder med en enkel“ +” eller“ -” for at justere pipetteringshastigheden, som vises på LCD-skærmen
Klar, når du har brug for det
- Genopladeligt lithium-ion-batteri giver lang driftstid pr. opladning, mens batteriets hukommelsesproblemer elimineres
- Batteriet har en hurtig opladningshastighed på 80 % på en time og leverer op til 15 timers kontinuerlig drift før genopladning
garanti
2-år med webregistrering
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | Lithium-ion |
| Farve | Rød |
| Dispenseringshastighed | 8 |
| Til brug med | Gradueret og volumetrisk glas- eller plastserologisk pipette |
| Model- | S1 |
| Volumen (metrisk) | 1 til 100 ml |
| Filtertype | 0,45 Micron Standard (fabrikant varenumre 4580560 og 9057) |
| Til brug med (udstyr) | Alle større mærker af serologiske pipetter af glas eller plastik, 1 til 100 ml |
| Inkluderer | S1 pipettefylder, universal oplader, bordstativ, vægmonteret holder, 1mL pipettestøtte, brugsanvisning og garantibevis |
| Opladningstid | 3 timer |
| Vis mere |