Få mere at vide
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Tilbehør
Artikelnummer. 10339352
Skift visning
Type:
Bordmonteret stativ
Næsestykke
Pipettefilter, ikke-sterilt
Pipettefilter, sterilt
Silikone Pipet Griber
Universal strømforsyning
Vingestativ
Vægmonteret stativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 4
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10339352 Pipettefilter, ikke-sterilt Pakke med 5
10193923 Pipettefilter, sterilt Pakke med 25
10030524 Næsestykke Hver
10200124 Silikone Pipet Griber Pakke med 4
10375474 Vægmonteret stativ Hver
10335524 Bordmonteret stativ Hver
11866244 Universal strømforsyning Hver
11992181 Vingestativ Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10339352 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4580560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 DKK
    291.42 DKK / Pakke med 5
    Spare 137.58 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Indarbejde Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Tilbehør med S1 Pipet Filler.
Fuldend din S1 Pipet Filler med dette tilbehør og forlæng brugen.
Funktioner:
  • Vægmonteret holder og bordstativ giver kompakt opbevaring mellem applikationer. Genoplad pipettefylderen i begge stativer ved at tilslutte opladeren. Opbevar pipettefyld, når du arbejder i laminære flow-skabe for at spare plads.
  • Vingestander giver brugeren mulighed for at sætte pipettefylderen ned uden at fjerne eller tømme den serologiske pipette.
  • Let at skifte filter forhindrer aerosol- eller væskekrydskontaminering af pipetten sammen med autoklaverbar silikoneadapter.
  • 1 mL pipettestøtte sikrer, at 1 mL pipetter holder lige så sikkert som større størrelser.
Bemærk:
Vingestander er ikke tilgængelig til brug eller salg i USA eller til import til USA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hydrofobe filtre, 0,45 μm, ikke-sterile
Til brug med S1 Pipettefylder
Type Pipettefilter, ikke-sterilt
Inkluderer Indeholder 5 stykker filtre