Få mere at vide
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Tilbehør
Description
Indarbejde Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Tilbehør med S1 Pipet Filler.
Fuldend din S1 Pipet Filler med dette tilbehør og forlæng brugen.
Funktioner:
- Vægmonteret holder og bordstativ giver kompakt opbevaring mellem applikationer. Genoplad pipettefylderen i begge stativer ved at tilslutte opladeren. Opbevar pipettefyld, når du arbejder i laminære flow-skabe for at spare plads.
- Vingestander giver brugeren mulighed for at sætte pipettefylderen ned uden at fjerne eller tømme den serologiske pipette.
- Let at skifte filter forhindrer aerosol- eller væskekrydskontaminering af pipetten sammen med autoklaverbar silikoneadapter.
- 1mL pipettestøtte sikrer, at 1mL pipetter holder lige så sikkert som større størrelser.
Note: Vingestander er ikke tilgængelig til brug eller salg i USA eller til import til USA.
Spécification
Spécification
| Til brug med | S1 Pipettefylder |
| Type | Silikone Pipet Griber |
| Mængde | 4/Cs. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?