Få mere at vide
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Tilbehør
Type:
Bordmonteret stativ
Næsestykke
Pipettefilter, ikke-sterilt
Pipettefilter, sterilt
Silikone Pipet Griber
Universal strømforsyning
Vingestativ
Vægmonteret stativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 4
Pakke med 5
Beskrivelse
Indarbejde Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Tilbehør med S1 Pipet Filler.
Fuldend din S1 Pipet Filler med dette tilbehør og forlæng brugen.
Funktioner:
- Vægmonteret holder og bordstativ giver kompakt opbevaring mellem applikationer. Genoplad pipettefylderen i begge stativer ved at tilslutte opladeren. Opbevar pipettefyld, når du arbejder i laminære flow-skabe for at spare plads.
- Vingestander giver brugeren mulighed for at sætte pipettefylderen ned uden at fjerne eller tømme den serologiske pipette.
- Let at skifte filter forhindrer aerosol- eller væskekrydskontaminering af pipetten sammen med autoklaverbar silikoneadapter.
- 1 mL pipettestøtte sikrer, at 1 mL pipetter holder lige så sikkert som større størrelser.
Bemærk:
Vingestander er ikke tilgængelig til brug eller salg i USA eller til import til USA.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | S1 Pipettefylder |
| Type | Næsestykke |
| Inkluderer | Holder, Silikone Griber, Filter |