Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | 1.6 |
| Sammensætning | Anioniske overfladeaktive stoffer< 5 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer< 5%, Benzisothiazolinon, Citronsyre |
| Koncentration | Rengøring 1 til 5% med vand og til passivering 20 vol% |
| Beholdertype | Kan |
| Indhold og opbevaring | -5 °C til 25 °C |
| Volumen (metrisk) | 2,5 l |