Få mere at vide
(S)-Willardiine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461427
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461427 50 mg 50mg
16405218 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16461427 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12499
MedChemExpress (S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
(S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Willardiine
Fysisk form Solid
CAS 21416-43-3
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H9N3O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (-)-Willardiine
Opløselighedsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL N[C@@H](CN(C(N1)=O)C=CC1=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 199.16
Formel vægt 199.16
Procent renhed 98.0%