Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-WAY 100135 dihydrochloride
Beskrivelse
Potent, selective 5-HT1A receptor antagonist (IC50 = 15 nM). Selective over 5-HT1B, 1C, 2,α1, α2 and D2 receptors (IC50 > 1000 nM). Centrally active on systemic administration.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-WAY 100135 dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 468.47 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.463 |