Få mere at vide
S-(-)-Warfarin-d5, TRC
Artikelnummer. 30456541
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30456541 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30456541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW49849710MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Warfarin phenyl-d5
CAS 791013-22-4
Molekylær formel C19 2H5 H11 O4
Mængde 10 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-','(S)- (9CI), (S)-4-Hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (S)-Warfarin D5 (phenyl-D5)
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1/i2D,3D,4D,7D,8D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H](CC(=O)C)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 4-hydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butyl]chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 313.36
Formel vægt 313.1362