missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Vigabatrin, TRC

Artikelnummer. 30456761
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456761 2.5 mg
30456475 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV2530002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74046-07-4
Molekylær formel C6 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym S-Vigabatrin
IUPAC navn (4S)-4-aminohex-5-enoic acid
SMIL N[C@@H](CCC(=O)O)C=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Vigabatrin
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Formel vægt 129.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.