Få mere at vide
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391515
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10199652
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01645DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1196-01-6
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00001343
InChI nøgle DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC navn (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on
SMIL CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Verbenone
Tæthed 0.9700g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Formel vægt 150.22
Procent renhed 97%