Få mere at vide
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537953
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10537953 10 g 10g
10199652 1 g 1g
10046434 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537953 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01645EA
Kemiske identifikatorer
CAS 1196-01-6
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00001343
InChI nøgle DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC navn (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on
SMIL CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Verbenone
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 150.22
Procent renhed 97%