Få mere at vide
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Verbenone |
| Tæthed | 0.9700g/mL |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Specifik rotationstilstand | − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3) |
| Formel vægt | 150.22 |
| Procent renhed | 97% |