Få mere at vide
S-Venlafaxine, TRC
Artikelnummer. 30133171
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133171 50 mg
30012089 10 mg
30012416 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV12000850MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93413-44-6
Molekylær formel C17 H27 N O2
Molekylvægt (g/mol) 277.4
Synonym Cyclohexanol, 1-[(1S)-2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, (S)-, 1-[(1S)-2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, (S)-Venlafaxine
IUPAC navn 1-[(1S)-2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol
SMIL COc1ccc(cc1)[C@@H](CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Venlafaxine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/t16-/m1/s1
Formel vægt 277.2042
Procent renhed >95%