Få mere at vide
(S)-(+)-Valine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840201
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15840201 100 g
15830201 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840201 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160060100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Tekniske data
Smeltepunkt 315°C
MDL nummer MFCD00064220
Synonym (S)-(+)-Valine, Val, (S)-(+)-Valine
Tæthed 1.23 g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g