Få mere at vide
(S)-(-)-Tyrosine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870221
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15870221 25 g
15856550 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15870221 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8160210025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-18-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Tekniske data
Smeltepunkt 297°C to 298°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00002606
Synonym (S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr, (S)-(-)-Tyrosine
Tæthed 1.46 g/cm3 at 20°C
Mængde 25 g