Få mere at vide
(S)-(-)-Tyrosine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smeltepunkt | 297°C to 298°C (Decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00002606 |
| Synonym | (S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr, (S)-(-)-Tyrosine |
| Tæthed | 1.46 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 25 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?