Få mere at vide
(S)-(-)-Tryptophan, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890211
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890211 25 g
15800221 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15890211 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160170025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-22-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Tryptophan
Smeltepunkt 290°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00064340
Synonym (S)-(-)-Tryptophan, Trp, (S)-(-)-Tryptophan
Mængde 25 g