Få mere at vide
(+)-S-Trityl-L-cystein, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393506 1 g 1g
11303516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14384.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2799-07-7
Molekylær formel C22H21NO2S
Molekylvægt (g/mol) 363.48
MDL nummer MFCD00002611
InChI nøgle DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
PubChem CID 76044
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-S-Trityl-L-cysteine
Smeltepunkt ∽185°C (decomposition)
Beilstein 2339626
Mængde 1 g
Formel vægt 363.48
Optisk rotation +84° (c=1 in Acetic Acid)
Procent renhed 97%