Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cystein, 97 %
Artikelnummer. 15510654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15510654
Brand: Thermo Scientific Chemicals 173010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C22H21NO2S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C22H21NO2S
MDL nummer MFCD00002611
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Trityl-L-cysteine
Navn note 97%
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (C6H5)3CSCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +85° to +89° (24°C, 589 nm) (c=1, acetic acid 80%)
Vand 0.5% max.
Mængde 5 g
Formel vægt 363.46
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-Trityl-L-cysteine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /