Få mere at vide
S-Trityl-L-cysteinamid, 98%
Artikelnummer. 15490419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490419 5 g 5g
15480419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63628.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 166737-85-5 | C22H22N2OS | 362,491 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166737-85-5
Molekylær formel C22H22N2OS
Molekylvægt (g/mol) 362.491
MDL nummer MFCD22126061
InChI nøgle OHWBGKONMFYEKL-FQEVSTJZSA-N
Synonym h-cys trt-nh2, r-2-amino-3-tritylthio propanamide, s-trityl-l-cysteinamide, s-trityl-l-cysteine amide, s-trityl-l-cysteinamide hydrochloride, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanamide, propanamide,2-amino-3-triphenylmethyl thio-, 2r, r-2-amino-3-tritylthio propanamide hydrochloride, ambotzhaa1560, h-cys trt-nh2.hcl
PubChem CID 44432703
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropanamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Trityl-L-cysteinamide
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 362.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver