Learn More
(-)-S-Trityl-D-cystein, 98%
Product Code. 15479458
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15479458 5 g 5g
15469458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15479458 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63022.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Add to basket
CAS: 25840-82-8 | C22H21NO2S | 363,48 g/mol
(-)-S-Trityl-D-cystein bruges i medicin som mellemprodukt. Det hæmmer det humane mitotiske kinesin Eg5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-S-Trityl-D-cystein bruges i medicin som mellemprodukt. Det hæmmer det humane mitotiske kinesin Eg5.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand 0,022 g/L 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25840-82-8
Molekylær formel C22H21NO2S
Molekylvægt (g/mol) 363.48
MDL nummer MFCD00236948
InChI nøgle DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-d-cys trt-oh, s-trityl-d-cysteine, h-cys trt-oh, s-2-amino-3-tritylthio propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, d-cysteine, s-triphenylmethyl, ambotzhaa6120, h-cys trt-2-chlorotrityl resin, --s-trityl-d-cysteine, 2s-2-amino-3-tritylsulfanylpropanoic acid
PubChem CID 7271796
IUPAC navn 2-amino-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propansyre
SMIL NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (-)-S-Trityl-D-cysteine
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand 0,022 g/L 25 °C.
Mængde 5 g
Formel vægt 363.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof