Få mere at vide
(-)-S-Trityl-D-cystein, 98%
Beskrivelse
(-)-S-Trityl-D-cystein bruges i medicin som mellemprodukt. Det hæmmer det humane mitotiske kinesin Eg5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(-)-S-Trityl-D-cystein bruges i medicin som mellemprodukt. Det hæmmer det humane mitotiske kinesin Eg5.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand 0,022 g/L 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-S-Trityl-D-cysteine |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water 0.022g/L 25°C. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 363.47 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |