Få mere at vide
s-Trioxane, 99+%
Artikelnummer. 13468358 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glass bottle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13468358 5 kg Plast tromle 5kg
10407160 5 g Glass bottle 5g
10227313 100 g Plastflaske 100g
10636152 500 g Plastflaske 500g
10021610 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13468358 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140290051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-88-3
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00006563
InChI nøgle BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
IUPAC navn 1,3,5-trioxan
SMIL C1OCOCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale s-Trioxane
Smeltepunkt 61.0°C to 62.0°C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 114.0°C to 116.0°C
Flammepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Sublimationspunkt 0115.0°C
Formel vægt 90.08
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Flakes or Crystals