Få mere at vide
s-Trioxan, 99+%
Artikelnummer. 10636152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636152 500 g Plastflaske 500g
10407160 5 g Glasflaske 5g
10227313 100 g Plastflaske 100g
10021610 2 kg Plastflaske 2kg
13468358 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10636152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.78 DKK
    265.65 DKK / 500g
    Spare 29.13 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-88-3
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00006563
InChI nøgle BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
IUPAC navn 1,3,5-trioxan
SMIL C1OCOCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale s-Trioxane
Smeltepunkt 61,0 °C til 62,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 114,0 °C til 116,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand: 221 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ether, ketoner, acetone, chlorinatid og aromatiske kulbrinter samt andre organiske opløsningsmidler, let opløselige i pentan og petrether
Sublimationspunkt 0115,0 °C
Formel vægt 90.08
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Flakes or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • s-Trioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trioxane