Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | s-Trioxane |
| Smeltepunkt | 61,0 °C til 62,0 °C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Tæthed | 1.1700g/mL |
| Kogepunkt | 114,0 °C til 116,0 °C |
| Flammepunkt | 45 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- s-Trioxane
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trioxane