Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | s-Trioxane |
| Smeltepunkt | 61.0°C to 62.0°C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Tæthed | 1.1700g/mL |
| Kogepunkt | 114.0°C to 116.0°C |
| Flammepunkt | 45°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 2 kg |
| Vis mere |