Få mere at vide
s-Triazin-1,3,5-triethanol, TRC
Artikelnummer. 30136122
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136122 10 g
30134636 1 g
18071410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76734510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4719-04-4
Molekylær formel C9 H21 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Synonym s-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (8CI), 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazacyclohexane, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, Actane, Acticide GR, BK, Bactraclean, Bestcide 1087T, Bioban GK, Busan 1060, Busan 1506, Cobate C, Dodigen NJ, ETA 75, Grotan B, Grotan BK, Hexahydro-1,3,5-tri(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)-s-triazine, KM 200, KM 200 (alcohol), Kalpur TE, Mergal 165, N,N',N' '-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, N,N',N' '-Tris(β-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, NSC 516387, Nipacide BK, Onyxide 200, Permachem OB 2, Protectol HT, Roksol T 1-7, Surcide D, Surcide P, Triadine 174, Triadine 3
IUPAC navn 2-[3,5-bis(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinan-1-yl]ethanol
SMIL OCCN1CN(CCO)CN(CCO)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale s-Triazine-1,3,5-triethanol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H21N3O3/c13-4-1-10-7-11(2-5-14)9-12(8-10)3-6-15/h13-15H,1-9H2
Formel vægt 219.1583