Få mere at vide
S-(-)-Tolterodine D-Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(-)-Tolterodine D-tartrate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m00/s1 |
| Formel vægt | 475.257 |