Få mere at vide
(S)-(-)-Thalidomid, TRC
Artikelnummer. 30451877
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451877 5 mg
30451435 10 mg
30449987 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30451877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3388605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 841-67-8
Molekylær formel C13 H10 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidinyl]- (9CI, ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, (S)- (ZCI), 2-[(3S)-2,6-Dioxo-3-piperidinyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-, L-(-)- (8CI), (-)-Thalidomide, (S)-(-)-Thalidomide, (S)-Thalidomide, 2-[(3S)-2,6-Dioxopiperidin-3-yl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, NSC 91730, S-(L)-Thalidomide, S-Lenalidomide
IUPAC navn 2-[(3S)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]isoindol-1,3-dion
SMIL O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Thalidomide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1
Formel vægt 258.064