Få mere at vide
(S)-(+)-Tetrahydro-furfurylamine L-Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Tetrahydro-furfurylamine L-Tartrate |
| CAS | 33002-02-7 |
| Molekylær formel | C5H11NO . C4H6O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO.C4H6O6/c6-4-5-2-1-3-7-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,1-4,6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-;1-,2-/m01/s1 |
| SMIL | NC[C@@H]1CCCO1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;[(2S)-oxolan-2-yl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.23 |
| Formel vægt | 251.1005 |